Learn More
N-nitrosofenfluramina, Mikromol™
Código de producto. 18013090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18013090 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18013090 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0608.02
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosofenfluramina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosofenfluramine
CAS 19023-40-6
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosofenfluramine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 F3 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Nitrosofenfluramine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15F3N2O/c1-3-17(16-18)9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15/h4-6,8-9H,3,7H2,1-2H3
SMILES CCN(N=O)C(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-etil-N-[1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-il]amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 260.26
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1136 g/mol