Learn More
N-nitrosofenfluramina 0,1 mg/ml en metanol, Mikromol™
Código de producto. 18063470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
18063470 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 18063470 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0608.02L11000
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosofenfluramina 0,1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosofenfluramine
CAS 19023-40-6
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosofenfluramine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C12 H15 F3 N2 O
Concentración 0.1 mg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Nitrosofenfluramine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15F3N2O/c1-3-17(16-18)9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15/h4-6,8-9H,3,7H2,1-2H3
SMILES CCN(N=O)C(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-etil-N-[1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-il]amida nitrosa
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 260.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1136 g/mol