Learn More
N-Nitrosoetilmetilamina, TRC
Código de producto. 30040797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040797 250 mg 250 miligramos
17919869 50 mg 50 miligramos
18070540 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040797 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN525950250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10595-95-6
Fórmula molecular C3 H8 N2 O
Peso molecular (g/mol) 88.11
Sinónimo Ethanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosoethanamine, Ethylmethylnitrosamine, Methylethylnitrosamine, Methylethylnitrosoamine, N-Methyl-N-nitrosoethylamine, N-Nitroso-N-methylethylamine, N-Nitrosoethylmethylamine, N-Nitrosomethylethylamine, NEMA, Nitrosomethylethylamine, NMEA
Nombre IUPAC amida de N-etil-N-metilnitroso
SMILES CCN(C)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosomethylethylamine
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0637
Porcentaje de pureza >95%