Learn More
N-nitrosoetilmetil-d3-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosoethylmethylamine-d3 (Major) |
| CAS | 69278-54-2 |
| Fórmula molecular | C3D3H5N2O |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | N-Methyl-N-nitrosoethanamine-d3, N-Nethyl-N-nitrosoethylamine-d3, Ethylmethylnitrosamine-d3, Methylethylnitrosamine-d3, Methylethylnitrosoamine-d3, N-Methyl-N-nitrosoethylamine-d3, N-Nitroso-N-methylethylamine-d3, N-Nitrosomethylethylamine-d3, NEMA-d3, Nitrosomethylethylamine-d3; |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H8N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CC)N=O |
| Nombre IUPAC | N-etil-N-(trideuteriometil)amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 91.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 91.082 g/mol |
| Mostrar más |