Learn More
N-nitrosoefedrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[Methyl(nitroso)amino]-1-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 17608-59-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | α-[1-(Methylnitrosoamino)ethyl]benzenemethanol, 2-[Methyl(nitroso)amino]-1-phenyl-1-propanol, 2-[Methyl(nitroso)amino]-1-phenylpropan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-8(12(2)11-14)10(13)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10,13H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C(O)c1ccccc1)N(C)N=O |
| Nombre IUPAC | N-(1-hidroxi-1-fenilpropan-2-il)-N-metilnitroso amida |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Mostrar más |