Learn More
N-Nitrosodipropilamina, TRC
Código de producto. 30004519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004519 25 g 25 g
30011322 5 g 5 g
18033710 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004519 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52548025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-64-7
Fórmula molecular C6 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 130.19
Sinónimo 1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl-, Dipropylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Nitroso-N-propyl-1-propanamine, Dipropylnitrosamine, N,N-Dipropylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-propylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodipropylamine, NSC 133, N-Nitroso-di-n-propylamine
Nombre IUPAC amida N,N-dipropilnitrosa
SMILES CCCN(CCC)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-di-n-propylamine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1106