Learn More
N-nitrosodipropilamina-d14, TRC
Código de producto. 30482273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30482273 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30482273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5254821MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-di-n-propylamine D14
CAS 93951-96-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 2H14 N2 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine, N-nitroso-N-(propyl-d7)- (9CI), N-Nitroso-di-n-propylamine D14, N-Nitrosodi-N-propylamine-d14
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropil)amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 144.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.1985
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.