Learn More
N-Nitrosodifenilamina, TRC
Código de producto. 30005533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005533 5 g 5 g
17934535 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5257755G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-30-6
Fórmula molecular C12 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 198.22
Sinónimo Diphenylamine, N-nitroso- (7CI,8CI), Diphenam N, Diphenylnitrosamine, N,N-Diphenyl-N-nitrosoamine, N,N-Diphenylnitrosamine, N-NITROSODIPHENYLAMINE, N-Nitroso-N-diphenylamine, N-Nitroso-N-phenylaniline, N-Nitroso-N-phenylbenzenamine, N-Nitrosodiphenylamine, N-Phenyl-N-nitrosoaniline, NSC 585, Nitrosodiphenylamine, Ortard, Redax, Retarder J, Sconoc, Vulcatard A, Vulkalent A, Vultrol, Benzenamine, N-nitroso-N-phenyl-
Nombre IUPAC amida N,N-difenilnitrosa
SMILES O=NN(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-diphenylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0793
Porcentaje de pureza >95%