Learn More
N-nitrosodifenilamina-d10, TRC
Código de producto. 30471461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30471461 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30471461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN525777100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodiphenylamine-d10
CAS 42952-91-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H10 N2 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzen-d5-amine','N-nitroso-N-(phenyl-d5)- (9CI), N-Nitroso-diphenylamine D10, N-Nitroso-bis(pentadeuteriophenyl)amine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N(N=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC N,N-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 208.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1421
Porcentaje de pureza >95