Learn More
N-Nitrosodifenil-2,2', 4,4', 6,6'-d6-amina, TRC
Código de producto. 30483168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30483168 1 mg
30467540 2 mg
30468302 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30483168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5257761MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93951-95-2
Fórmula molecular C12 2H6 H4 N2 O
Peso molecular (g/mol) 204.26
Sinónimo Benzen-2,4,6-d3-amine, N-nitroso-N-(phenyl-2,4,6-d3)- (9CI), N-Nitroso-diphenylamine (2,2',4,4',6,6'-D6), N-Nitroso-bis(2,4,6-trideuteriophenyl)amine, N-Nitroso-diphenylamine D6 (2,2',4,4',6,6'-D6)
Nombre IUPAC Amida nitrosa N,N-bis(2,4,6-trideuteriofenil)
SMILES [2H]c1cc([2H])c(N(N=O)c2c([2H])cc([2H])cc2[2H])c([2H])c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-diphenylamine 2,2',4,4',6,6'-d6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.117