Learn More
N-Nitrosodimetilamina-d6 (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosodi-N-methylamine-d6 |
| CAS | 17829-05-9 |
| Fórmula molecular | C2 D6 N2 O |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Di(methyl-d3)amine, N-nitroso- (8CI), Dimethylnitrosamine-d6, N-Nitrosodimethylamine-d6, N-Nitroso-dimethylamine D6, NDMA-d6, Di(methyl-d3)amine, N-nitroso- (8CI), Dimethylnitrosamine-d6, N-Nitrosodimethylamine-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(trideuteriometil)amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 80.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.0857 |
| Mostrar más |