Learn More
N-nitrosodimetilamina (5 mg/ml en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosodimethylamine |
| CAS | 62-75-9 |
| Fórmula molecular | C2 H6 N2 O |
| Cantidad | 1x1 mL |
| Sinónimo | Methanamine, N-methyl-N-nitroso-, Dimethylamine, N-nitroso- (8CI), N-Methyl-N-nitrosomethanamine, DMN, DMNA, Dimethylnitrosamine, N-Nitroso-N,N-dimethylamine, N-Nitrosodimethylamine, NDMA, NSC 23226, N-Nitroso-dimethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3 |
| SMILES | CN(C)N=O |
| Nombre IUPAC | amida N,N-dimetilnitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 74.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.048 |
| Mostrar más |