Learn More
N-nitrosodimetilamina 1000 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327881 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327881 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010347DI
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodimethylamine
CAS 62-75-9
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosodimethylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C2 H6 N2 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methanamine, N-methyl-N-nitroso-, Dimethylamine, N-nitroso- (8CI), N-Methyl-N-nitrosomethanamine, DMN, DMNA, Dimethylnitrosamine, N-Nitroso-N,N-dimethylamine, N-Nitrosodimethylamine, NDMA, NSC 23226, N-Nitroso-dimethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
SMILES CN(C)N=O
Nombre IUPAC amida N,N-dimetilnitrosa
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 74.08
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.048 g/mol