Learn More
N-Nitrosodimetilamina (10 mg/mL en etanol), TRC
Código de producto. 30003738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30003738 1 x 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30003738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT91001X5ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodimethylamine
CAS 62-75-9
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosodimethylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C2 H6 N2 O
Concentración 10 mg/mL
Sinónimo Methanamine, N-methyl-N-nitroso-, Dimethylamine, N-nitroso- (8CI), N-Methyl-N-nitrosomethanamine, DMN, DMNA, Dimethylnitrosamine, N-Nitroso-N,N-dimethylamine, N-Nitrosodimethylamine, NDMA, NSC 23226, N-Nitroso-dimethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
SMILES CN(C)N=O
Nombre IUPAC amida N,N-dimetilnitrosa
Solvent or Matrix Ethanol
Peso molecular (g/mol) 74.08
Cantidad 1 x 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.048
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Nitrosodimethylamine 10 mg/mL