Learn More
N-nitrosodimetilamina 0,2 mg/ml en metanol, Mikromol
Código de producto. 30458682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30458682 1 mL
1 options
Código de producto. 30458682 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0487.09AME00.20
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosodimetilamina 0,2 mg/ml en metanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodimethylamine
CAS 62-75-9
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosodimethylamine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C2 H6 N2 O
Concentración 0.2 mg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methanamine, N-methyl-N-nitroso-, Dimethylamine, N-nitroso- (8CI), N-Methyl-N-nitrosomethanamine, DMN, DMNA, Dimethylnitrosamine, N-Nitroso-N,N-dimethylamine, N-Nitrosodimethylamine, NDMA, NSC 23226, N-Nitroso-dimethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES CN(C)N=O
Nombre IUPAC amida N,N-dimetilnitrosa
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 74.08
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.048 g/mol