Learn More
N-Nitrosodiisopropilamina, TRC
Código de producto. 18083650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18083650 25 mg 25 miligramos
18093140 5 mg 5 miligramos
18010950 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18083650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52560025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 601-77-4
Fórmula molecular C6 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 130.188
Sinónimo 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA
Nombre IUPAC Amida nitrosa N,N-di(propan-2-il)
SMILES CC(C)N(N=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodiisopropylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.111
Porcentaje de pureza >95%