Learn More
N-nitrosodiisopropilamina (NdiPA), Mikromol™
Código de producto. 18000920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18000920 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18000920 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0877.790025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosodiisopropilamina (NdiPA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodiisopropylamine
CAS 601-77-4
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosodiisopropylamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H14 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
SMILES CC(C)N(N=O)C(C)C
Nombre IUPAC N,N-di(propan-2-il)amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 130.188
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 130,111 g/mol