Learn More
N-Nitrosodiisopropilamina (1mg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 18070800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18070800 1 x 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 18070800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT89351X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodiisopropylamine
CAS 601-77-4
Fórmula molecular C6 H14 N2 O
Cantidad 1 x 1 mL
Sinónimo 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
SMILES CC(C)N(N=O)C(C)C
Nombre IUPAC Amida nitrosa N,N-di(propan-2-il)
Peso molecular (g/mol) 130.188
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.111
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Nitrosodiisopropylamine 1 mg/mL