Learn More
N-nitrosodiisopropilamina 1,0 mg/ml en metanol, Mikromol
Código de producto. 30463015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30463015 1 mL
1 options
Código de producto. 30463015 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0877.79L21000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosodiisopropilamina 1,0 mg/ml en metanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodiisopropylamine
CAS 601-77-4
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosodiisopropylamine
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C6 H14 N2 O
Concentración 1 mg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Tipo de solución Solución única
SMILES CC(C)N(N=O)C(C)C
Nombre IUPAC N,N-di(propan-2-il)amida nitrosa
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 130.188
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 130,111 g/mol