Learn More
N-Nitrosodiisobutilamina, TRC
Código de producto. 17972595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972595 50 mg 50 miligramos
17993855 100 mg 100 miligramos
17932505 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17972595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52561050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 997-95-5
Fórmula molecular C8 H18 N2 O
Peso molecular (g/mol) 158.24
Sinónimo Dipropylamine, 2,2'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-N-nitroso-1-propanamine, Diisobutylnitrosamine, Diisobutylnitrosoamine, N,N-Diisobutylnitrosamine, N-Nitroso-di-iso-butylamine, N-Nitrosodiisobutylamine, NSC 134
Nombre IUPAC N,N-bis(2-metilpropil)amida nitrosa
SMILES CC(C)CN(CC(C)C)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodiisobutylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2)5-10(9-11)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1419
Porcentaje de pureza >95%