Learn More
N-nitrosodiisobutilamina, Mikromol
Código de producto. 30460406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30460406 100 mg
1 options
Código de producto. 30460406 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3987.100100
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosodiisobutilamina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodiisobutylamine
CAS 997-95-5
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosodiisobutylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H18 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Dipropylamine, 2,2'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-N-nitroso-1-propanamine, Diisobutylnitrosamine, Diisobutylnitrosoamine, N,N-Diisobutylnitrosamine, N-Nitroso-di-iso-butylamine, N-Nitrosodiisobutylamine, NSC 134
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2)5-10(9-11)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)CN(CC(C)C)N=O
Nombre IUPAC N,N-bis(2-metilpropil)amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 158.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1419 g/mol