Learn More
N-nitrosodiisobutilamina-d4, TRC
Código de producto. 30472309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30472309 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30472309 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52561225MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodiisobutylamine-d4
CAS 1794897-96-3
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C8H14D4N2O
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-N-nitroso-1-propanamine-d4, 2,2'-Dimethyl-N-nitrosodipropylamine-d4, Diisobutylnitrosamine-d4, Diisobutylnitrosoamine-d4, N,N-Diisobutylnitrosamine-d4, N-Nitroso-di-iso-butylamine-d4, NSC 134-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2)5-10(9-11)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/i5D2,6D2
SMILES [2H]C(C(C)C)([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C(C)C
Peso molecular (g/mol) 162.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.167
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.