Learn More
N-nitrosodiisobutilamina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosodiisobutylamine-d4 |
| CAS | 1794897-96-3 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C8H14D4N2O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-N-nitroso-1-propanamine-d4, 2,2'-Dimethyl-N-nitrosodipropylamine-d4, Diisobutylnitrosamine-d4, Diisobutylnitrosoamine-d4, N,N-Diisobutylnitrosamine-d4, N-Nitroso-di-iso-butylamine-d4, NSC 134-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2)5-10(9-11)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/i5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C(C(C)C)([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 162.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.167 |
| Mostrar más |