Learn More
N-Nitrosodietilamina, TRC
Código de producto. 17939839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17939839 10 g 10 g
18040820 5 g 5 g
18090720 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17939839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52546510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-18-5
Fórmula molecular C4 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 102.14
Sinónimo Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine
Nombre IUPAC amida N,N-dietilnitrosa
SMILES CCN(CC)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-diethylamine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0793