Learn More
N-nitrosodietilamina-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-diethylamine (dimethylene-D4) |
| CAS | 1346603-41-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 2H4 H6 N2 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Ethan-1,1-d2-amine, N-(ethyl-1,1-d2)-N-nitroso-, N-(Ethyl-1,1-d2)-N-nitrosoethan-1,1-d2-amine, N-Nitroso-diethylamine (dimethylene-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C)N(N=O)C([2H])([2H])C |
| Nombre IUPAC | Amida N,N-bis(1,1-dideuterioetil)nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 106.16 |
| Show More |