Learn More
N-Nitrosodietilamina-d4 + Nitrosobis(2-hidroxietil)amina-d8 (mezcla) (1mg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 30483971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30483971 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30483971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT65281X1ML
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8∣N-Nitroso-diethylamine (dimethylene-D4)
CAS 1173019-53-8, 1346603-41-5
Disolvente o matriz Methanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8 1mg/mL∣N-Nitroso-diethylamine (dimethylene-D4) 1mg/mL
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.