Learn More
N-nitrosodietilamina-d10, TRC
Código de producto. 30473441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30473441 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30473441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5254665MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-diethylamine-d10
CAS 1219794-54-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 2H10 N2 O
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-Nitroso-diethylamine D10, N-(Ethyl-d5)-N-nitrosoethan-d5-amine, N-Nitroso-bis(pentadeuterioethyl)amine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 112.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.1421
Porcentaje de pureza >95