Learn More
N-Nitrosodietilamina-d10 (1,0mg/ml en Metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-diethylamine-d10 |
| CAS | 1219794-54-3 |
| Fórmula molecular | C4 2H10 N2 O |
| Cantidad | 1 x 1 mL |
| Sinónimo | N-Nitroso-diethylamine D10, N-(Ethyl-d5)-N-nitrosoethan-d5-amine, N-Nitroso-bis(pentadeuterioethyl)amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Amida nitrosa N,N-bis(1,1,2,2,2,2-pentadeuterioetil) |
| Peso molecular (g/mol) | 112.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.1421 |