Learn More
N-Nitrosodietilamina (1mg/mL en metanol), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-diethylamine |
| CAS | 55-18-5 |
| Fórmula molecular | C4 H10 N2 O |
| Cantidad | 1 x 1 mL |
| Sinónimo | Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)N=O |
| Nombre IUPAC | amida N,N-dietilnitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 102.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0793 |
| Show More |