Learn More
N-nitrosodietilamina (100 ug/ml en metanol), TRC
Código de producto. 30475537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475537 1x1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30475537 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT89321X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-diethylamine
CAS 55-18-5
Fórmula molecular C4 H10 N2 O
Cantidad 1x1 mL
Sinónimo Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)N=O
Nombre IUPAC amida N,N-dietilnitrosa
Peso molecular (g/mol) 102.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0793
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 μg/mL