Learn More
N-nitrosodietilamina 0,1 mg/ml en metanol, Mikromol™
Código de producto. 18091000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
18091000 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 18091000 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0487.10AME00.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosodietilamina 0,1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-diethylamine
CAS 55-18-5
Nombres de analitos o componentes N-Nitroso-diethylamine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C4 H10 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)N=O
Nombre IUPAC amida N,N-dietilnitrosa
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 102.14
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0793 g/mol