Learn More
N-nitrosodietil-d10-amina, CDN
Código de producto. 30315869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30315869 0.05 g
30310558 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30315869 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND41070.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-diethylamine-d10
CAS 1219794-54-3
Fórmula molecular C4 2H10 N2 O
Cantidad 0.05 g
Sinónimo N-Nitroso-diethylamine D10, N-(Ethyl-d5)-N-nitrosoethan-d5-amine, N-Nitroso-bis(pentadeuterioethyl)amine
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(N=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 112.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.1421 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity