Learn More
N-Nitrosodiciclohexilamina, TRC
Código de producto. 17933295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17933295 250 mg 250 miligramos
17915095 50 mg 50 miligramos
17913605 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17933295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN525550250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947-92-2
Fórmula molecular C12 H22 N2 O
Peso molecular (g/mol) 210.32
Sinónimo N-Nitrosodicyclohexylamine, Dicyclohexylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Cyclohexyl-N-nitrosocyclohexanamine, Dicyclohexylnitrosamine, N,N-Dicyclohexylnitrosamine, NSC 337
Nombre IUPAC Amida N,N-diciclohexilínitrosa
SMILES O=NN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodicyclohexylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1732
Porcentaje de pureza >95%