Learn More
N-Nitrosodiclofenaco, TRC
Código de producto. 30041242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041242 10 mg 10 miligramos
30041375 50 mg 50 miligramos
30010886 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041242 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN13743010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66505-80-4
Fórmula molecular C14H10Cl2N2O3
Peso molecular (g/mol) 325.15
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)nitrosoamino]-, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)nitrosoamino]benzeneacetic acid, N-Nitrosodiclofenac, NCX 284, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)nitrosoamino]benzeneacetic Acid, NCX 284
Nombre IUPAC 2-[2-(2,6-dicloro-N-nitrosoanilino)fenilacético ácido fenilacético
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1N(N=O)c2c(Cl)cccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodiclofenac
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Cl2N2O3/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)18(17-21)12-7-2-1-4-9(12)8-13(19)20/h1-7H,8H2,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0068
Porcentaje de pureza >95%