Learn More
N-nitrosodibencilamina-d4, TRC
Código de producto. 30465537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30465537 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30465537 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5254535MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodibenzylamine D4 (Dimethylen D4)
CAS 20002-23-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 D4 H10 N2 O
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-Nitrosodibenzylamine D4 (Dimethylen D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/i11D2,12D2
SMILES [2H]C([2H])(N(N=O)C([2H])([2H])c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC N,N-bis[dideuterio(fenil)metil]amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 230.298
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.136
Porcentaje de pureza >95