Learn More
N-nitrosodibencilamina-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosodibenzylamine D10 (Diphenyl D10) |
| CAS | 1794791-25-5 |
| Fórmula molecular | C14 D10 H4 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Nitrosodibenzylamine D10 (Diphenyl D10) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CN(Cc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])N=O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N-bis[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metil]amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 236.335 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.173 |