Learn More
N-nitrosodibencilamina-d10 (1 mg/ml en metanol), TRC
Código de producto. 30390022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30390022 1x1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30390022 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT34911X1ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodibenzylamine D10 (Diphenyl D10)
CAS 1794791-25-5
Fórmula molecular C14 D10 H4 N2 O
Cantidad 1x1 mL
Sinónimo N-Nitrosodibenzylamine D10 (Diphenyl D10)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(CN(Cc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])N=O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC N,N-bis[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metil]amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 236.335
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.173
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL