Learn More
N-nitrosodi-n-propil-D14-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-di-n-propylamine D14 |
| CAS | 93951-96-3 |
| Fórmula molecular | C6 2H14 N2 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine, N-nitroso-N-(propyl-d7)- (9 CI), N-Nitroso-di-n-propylamine D14, N-Nitrosodi-N-propylamine-d14 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(N=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropil)amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 144.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.1985 g/mol |
| Mostrar más |