Learn More
N-nitrosodi-(n-propil)amina, Mikromol™
Código de producto. 18041680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18041680 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18041680 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0487.200100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosodi-(n-propil)amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-di-n-propylamine
CAS 621-64-7
Nombres de analitos o componentes N-Nitroso-di-n-propylamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H14 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl-, Dipropylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Nitroso-N-propyl-1-propanamine, Dipropylnitrosamine, N,N-Dipropylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-propylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodipropylamine, NSC 133, N-Nitroso-di-n-propylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCN(CCC)N=O
Nombre IUPAC amida N,N-dipropilnitrosa
Peso molecular (g/mol) 130.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 130,1106 g/mol