Learn More
N-nitrosodi-n-butil-d18-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-di-n-butylamine d18 |
| CAS | 1219798-82-9 |
| Fórmula molecular | C8 2H18 N2 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Dibutylnitrosamine-d18, NDBA-d18, NSC 6830-d18, Nitrosodibutylamine-d18, N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine-d18 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(N=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil)amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 176.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.2549 g/mol |
| Mostrar más |