Learn More
N-nitrosodi-(n-butil)amina, Mikromol™
Descripción
N-nitrosodi-(n-butil)amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-di-n-butylamine |
| CAS | 924-16-3 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Nitroso-di-n-butylamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H18 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-, Dibutylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine, Di-n-butylnitrosamine, Dibutylnitrosamine, N,N-Di-n-butylnitrosamine, N,N-Dibutylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-butylamine, N-Nitrosodi-n-butylamine, N-Nitrosodibutylamine, NDBA, NSC 6830, Nitrosodibutylamine, N-Nitroso-di-n-butylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)N=O |
| Nombre IUPAC | amida N,N-dibutilnitrosa |
| Mostrar más |