Learn More
N-nitrosodesmetiltripelenamina, Mikromol
Código de producto. 30458719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30458719 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30458719 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1631.020025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosodesmetiltripelenamina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodesmethyltripelennamine
CAS 57830-36-1
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosodesmethyltripelennamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H18 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Ethanediamine, N-methyl-N-nitroso-N'-(phenylmethyl)-N'-2-pyridinyl- (9CI), N1-Methyl-N1-nitroso-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N4O/c1-18(17-20)11-12-19(15-9-5-6-10-16-15)13-14-7-3-2-4-8-14/h2-10H,11-13H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(CCN(Cc1ccccc1)c2ccccn2)N=O
Nombre IUPAC Amida de N-[2-[bencil(piridin-2-il)amino]etil]-N-metilnitrosa
Peso molecular (g/mol) 270.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.148 g/mol