Learn More
N-nitrosodesmetilclorpromazina, Mikromol
Código de producto. 30461945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30461945 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30461945 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0420.140025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosodesmetilclorpromazina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodesmethylchlorpromazine
CAS 55855-44-2
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosodesmethylchlorpromazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 Cl N3 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N-methyl-N-nitroso-, 2-Chloro-N-methyl-N-nitroso-10H-phenothiazine-10-propanamine, N-Nitrosodesmethylchlorpromazine, [3-(2-Chloro-phenothiazin-10-yl)-propyl]-methyl-nitroso-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClN3OS/c1-19(18-21)9-4-10-20-13-5-2-3-6-15(13)22-16-8-7-12(17)11-14(16)20/h2-3,5-8,11H,4,9-10H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)N=O
Nombre IUPAC Amida de N-[3-(2-clorofenotiazin-10-il)propil]-N-metilnitrosa
Peso molecular (g/mol) 333.836
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.07 g/mol