Learn More
N-Nitrosodesipramina, TRC
Código de producto. 30041351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041351 50 mg 50 miligramos
30040726 10 mg 10 miligramos
30007382 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN13739050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57164-17-7
Fórmula molecular C18H21N3O
Peso molecular (g/mol) 295.38
Sinónimo 10,11-Dihydro-N-methyl-N-nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine
Nombre IUPAC N-[3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-il)propil]-N-amida de metilnitroso
SMILES CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodesipramine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3O/c1-20(19-22)13-6-14-21-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)21/h2-5,7-10H,6,11-14H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1685