Learn More
N-Nitrocitosina, TRC
Código de producto. 30008051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008051 25 mg 25 miligramos
30009160 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49376525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19634-60-7
Fórmula molecular C11 H13 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 219.24
Sinónimo (1R,5R)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-3-nitroso-1,5-methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, (1R)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-3-nitroso-1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, 12-nitrosocytisine, Nitrosocytisine
SMILES O=NN1C[C@H]2C[C@@H](C1)C3=CC=CC(=O)N3C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosocytisine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O2/c15-11-3-1-2-10-9-4-8(6-14(10)11)5-13(7-9)12-16/h1-3,8-9H,4-7H2/t8-,9+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1008