Learn More
N' 'Nitrosociprofloxacina, TRC
Código de producto. 30006389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006389 100 mg 100 miligramos
17940955 50 mg 50 miligramos
17943455 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN137410100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 864443-44-7
Fórmula molecular C17H17FN4O4
Peso molecular (g/mol) 360.34
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-nitroso-1-piperazinyl)-4-oxo- (9CI, ACI), 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-nitroso-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid (ACI), 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-nitrosopiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, N-Nitrosociprofloxacin, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-nitrosopiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-nitroso-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid;
Nombre IUPAC 1-ciclopropil-6-fluoro-7-(4-nitrosopiperazina-1-il)-4-oxoxinolinina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCN(CC4)N=O)c(F)cc3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosociprofloxacin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17FN4O4/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-3-5-21(19-26)6-4-20)22(10-1-2-10)9-12(16(11)23)17(24)25/h7-10H,1-6H2,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1234
Porcentaje de pureza >95%