Learn More
N-nitrosocarvedilol, Mikromol
Código de producto. 30463531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463531 25 mg
1 options
Código de producto. 30463531 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0291.240025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosocarvedilol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosocarvedilol
CAS 2248746-67-8
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosocarvedilol
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C24 H25 N3 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-(3-((9H-Carbazol-4-yl)oxy)-2-hydroxypropyl)-N-(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)nitrous Amide, 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]nitrosoamino]-, N-Nitroso Carvedilol, N-Nitrosocarvedilol
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25N3O5/c1-30-21-10-4-5-11-22(21)31-14-13-27(26-29)15-17(28)16-32-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)25-20/h2-12,17,25,28H,13-16H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)N=O
Nombre IUPAC N-[3-(9H-carbazol-4-iloxi)-2-hidroxipropil]-N-[2-(2-metoxifenoxi)etil]amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 435.472
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.179 g/mol