Learn More
N-Nitrosobis(2-oxopropil)amina, TRC
Código de producto. 30007915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007915 100 mg 100 miligramos
30012523 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN525250100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60599-38-4
Fórmula molecular C6 H10 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 158.16
Sinónimo N-Nitroso Bis(2-Oxopropyl)amine
Nombre IUPAC Amida nitrosa N,N-bis(2-oxopropil)
SMILES CC(=O)CN(CC(=O)C)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosobis(2-oxopropyl)amine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2O3/c1-5(9)3-8(7-11)4-6(2)10/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0691
Porcentaje de pureza >95%