Learn More
N-Nitrosobis(2-hidroxipropil)amina, TRC
Código de producto. 18003020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18003020 25 mg 25 miligramos
18061110 100 mg 100 miligramos
18013420 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18003020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52522525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53609-64-6
Fórmula molecular C6 H14 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 162.19
Sinónimo 1,1'-(Nitrosoimino)bis[2-propanol], 2,2'-Dihydroxydipropylnitrosamine, DHPN, Di(2-hydroxypropyl)nitrosamine, Diisopropanolnitrosamine, N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine, N-Nitrosodiisopropanolamine, Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
Nombre IUPAC Amida nitrosa N,N-bis(2-hidroxipropil)
SMILES CC(O)CN(CC(C)O)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O3/c1-5(9)3-8(7-11)4-6(2)10/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1004
Porcentaje de pureza >95%