Learn More
N-nitrosobencilmetil-d3-amina, TRC
Código de producto. 30470123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470123 2 mg 2 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30470123 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5299642MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3)
CAS 62845-80-1
Fórmula molecular C8H7D3N2O
Cantidad 2 mg
Sinónimo Benzenemethanamine','N-(methyl-d3)-N-nitroso- (9CI), N-Nitroso-N-methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)-N-nitrosobenzenemethanamine, N-Nitroso-N-methylbenzylamine-d3, N-Nitroso-N-(methyl-d3)benzylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O/c1-10(9-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(N=O)CC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC N-bencil-N-(metil-d3)nitroso amida
Peso molecular (g/mol) 153.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.1